540216
PTP Inhibitor XVIII
The PTP Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1229246-07-4, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PTP Inhibitor XVIII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-( E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-(E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable