475956
c-Myc Inhibitor
The c-Myc Inhibitor, also referenced under CAS 403811-55-2, controls the biological activity of c-Myc.
Synonyme(s) :
c-Myc Inhibitor, 10058-F4, ( Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidine)-2-thioxothiazolidin-4-one, 10058-F4, (Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidine)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
Clé InChI
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
c-Myc
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable