1.50675
Purospher®STAR RP-8 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonyme(s) :
Purospher® STAR RP-8 endcapped, 3µm Hibar® HR 100-2.1
About This Item
Produits recommandés
product name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (3 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11.2% Carbon loading
Paramètres
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13