Key Documents
1.46028
Millipore
Gélose de Sabouraud Dextrose HEIMPLATE
Heimplate, EP, USP, JP, lid, ICR Settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, sterile, single packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose Sabouraud dextrose, Boîte de sédimentation-SDA
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR Settle plate for long incubation
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
Heimplate
Conditionnement
single packed of 20 or 120 plates
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
La gélose de Sabouraud glucosée en boîtes de sédimentation de 90 mm à volume de remplissage de 30 ml pour l'incubation longue durée est conçue pour détecter les levures et moisissures présentes dans l'air, par contrôle actif ou passif de l'air, ainsi que sur les mains du personnel (empreintes digitales et gants) dans les environnements contrôlés en présence de résidus de désinfectants, mais aussi pour vérifier la propreté.
Le milieu de Sabouraud glucosé contient des hydrolysats de tissus animaux (peptones) qui constituent une source d'acides aminés et de composés azotés nécessaires à la croissance des levures et des champignons. Le glucose est ajouté en tant que source d'énergie et de carbone. Le pH faible (5,4 à 5,8) favorise la croissance fongique tout en inhibant les bactéries contaminantes naturellement présentes dans les échantillons.
Application
Les boîtes de sédimentation contenant de la gélose de Sabouraud glucosée sont conçues pour le dénombrement des levures et moisissures totales présentes dans l'air et sur le personnel dans les environnements moins critiques.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.