Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
1.04307
Supelco
Heptane
greener alternative
about 85% EMPLURA®
Synonyme(s) :
Heptane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro Beilstein :
1730763
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
205-563-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥85% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C