Key Documents
06-598
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H4
1 mg/mL, Upstate®
Synonyme(s) :
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
Tetrahymena sp., human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Informations sur le gène
human ... H4C1(8359)
Description générale
L'histone H4 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H4 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. L'histone H4 est acétylée au niveau de plusieurs résidus lysine différents de sa queue par une famille d'enzymes connues sous le nom d'histone acétyltransférases (HAT).
Spécificité
Les autres espèces n'ont pas été testées.
Reconnaît l'histone H4 acétylée.
Réagit de façon croisée avec l'histone H2B acétylée de Tetrahymena et réagit faiblement de façon croisée avec l'histone H2B acétylée de cellules HeLa. Peut réagir de façon croisée avec d'autres protéines acétylées.
Immunogène
Peptide conjugué à la KLH et correspondant aux acides aminés 2 à 19 de l'histone H4 de Tetrahymena (AGG(Ac)KGG(Ac)KGMG(Ac)KVGA(Ac)KRHS-C) acétylée sur les lysines 5, 8, 12 et 16.
Épitope : a.a. 2 à 19
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation :
5 µg d'un précédent lot a immunoprécipité l'histone H4 acétylée à partir de 500 µg de protéines extraites en conditions acides de cellules HeLa traitées avec 5 mM de butyrate de sodium pendant 24 heures.
Immunocytochimie :
une concentration de 5-10 µg/ml d'un lot précédent a donné un immunomarquage nucléaire positif dans des cellules humaines A431 traitées au butyrate de sodium et fixées au paraformaldéhyde à 1 % glacé dans du PBS.
Immunoprécipitation de la chromatine :
un laboratoire indépendant a rapporté que cet anticorps immunoprécipite l'histone H4 acétylée à partir de chromatine.
L'anticorps anti-acétyl-histone H4 est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter l'acétyl-histone H4, également connu sous le nom de membre A de la famille des histones H4 ou histone 1-H4a, et a été validé pour les analyses en ChIP, ICC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des protéines extraites en conditions acides de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5-2 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'histone H4 acétylée dans des protéines extraites en conditions acides de cellules HeLa traitées avec 5 mM de butyrate de sodium. Un lot représentatif a permis de détecter l'histone H4 acétylée dans des macronoyaux de Tetrahymena. Le butyrate de sodium, inhibiteur des désacétylases, a été utilisé pour améliorer la détection de l'histone H4 acétylée.
Description de la cible
10 kDa
Forme physique
Chromatographie sur protéine A
Format : purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C.
Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extraits de cellules NIH/3T3, A431, L929 (souris) et C6 (rat) traitées à la trichostatine A (TSA), carcinome mammaire humain.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Evidence for a cancer-specific switch at the CDK4 promoter with loss of control by both USF and c-Myc.
Pawar, SA; Szentirmay, MN; Hermeking, H; Sawadogo, M
Oncogene null
Hassana Fathallah et al.
Blood cells, molecules & diseases, 40(2), 166-173 (2007-11-22)
K562 erythroleukemia cells have been widely used as a model for the study of globin gene regulation. A number of agents have been shown to activate or suppress globin gene expression in these cells. However, the molecular effects of these
The binding of the ubiquitous transcription factor Sp1 at the locus control region represses the expression of beta-like globin genes.
Feng, D; Kan, YW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Role of epigenetic modifications in normal globin gene regulation and butyrate-mediated induction of fetal hemoglobin.
Fathallah, H; Weinberg, RS; Galperin, Y; Sutton, M; Atweh, GF
Blood null
Robert J Denver et al.
Endocrinology, 150(8), 3935-3943 (2009-04-11)
Brain development is critically dependent on thyroid hormone (T(3)). Krüppel-like factor 9 (Klf9) is a T(3)-inducible gene in developing rat brain, and several lines of evidence support that KLF9 plays a key role in neuronal morphogenesis. Here we extend our