700146P
Avanti
alkyne-cholesterol
27-norcholest-5-en-25-yn-3β-ol, powder
Synonyme(s) :
alkynyl cholesterol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (700146P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (700146P-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700146P
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable