Key Documents
Z740600
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 150 mL, volume 20-140 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 20 mL
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Plage de mesure du volume
20-140 mL
Capacité
150 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC