Key Documents
Z276278
Sigma-Aldrich
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., économique
frequency 100 MHz (N51A glass), L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
eCl@ss :
32129209
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-5-7
Paramètres
100 MHz frequency (N51A glass)
Longueur
7 in.
Courbure
76 μm
Concentricité
76 μm
Diam. du tube
7in.
Épaisseur de la paroi
0.43 mm
Description générale
caps included.
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes économiques et jetables pour RMN Wilmad sont optimisés pour la spectroscopie RMN à haut débit. (tous les tubes économiques sont fournis avec des bouchons)
Informations légales
Wilmad is a registered trademark of SP Industries