Key Documents
W6985
Octanoic acid-1-13C
API for Clinical Studies
Synonyme(s) :
Caprylic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)613CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.4284 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup