Principaux documents
S970964
Q136 2-(2,3-DIMETHYLBUTYL)-3-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.32
Numéro MDL:
Autres remarques