Principaux documents
R324337
ACID RED 17 (NEWPORT ACID BORDEAUX B CONC. C.I. 16180)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12N2Na2O7S2
Poids moléculaire :
502.435
Numéro MDL:
Autres remarques