Key Documents
M89625
Sigma-Aldrich
Mucobromic acid
99%
Synonyme(s) :
2,3-Dibromomalealdehydic acid
About This Item
Formule linéaire :
OHCCBr=CBrCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.86
Numéro Beilstein :
1705707
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
120-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C(Br)=C(\Br)C=O
InChI
1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
Clé InChI
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Ulisses A Pereira et al.
Chemistry & biodiversity, 12(7), 987-1006 (2015-07-15)
Natural phytotoxins and their synthetic analogs are a potential source of new bioactive compounds for agriculture. Analogs of rubrolides, a class of γ-alkylidene-γ-lactones isolated from different ascidians, have been shown to interfere with the photosynthetic electron-transport chain, yet their activity