Key Documents
H42206
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidinol
98%
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro Beilstein :
103024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4775 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
  • Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
  • CaMKII inhibitors
  • VEGFR and FGFR kinase inhibitors
  • Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
  • Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter