Principaux documents
GF55219484
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
175mm tube, 3.15mm outside diameter, 1.15mm wall thickness, 0.85mm inside diameter
Synonyme(s) :
W 187300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 552-194-84
L × épaisseur de paroi
175 mm × 1.15 mm
D.E. × D.I.
3.15 mm × 0.85 mm