Key Documents
GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Synonyme(s) :
VC003830
About This Item
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 082-137-12
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
12.7 mm
Masse volumique apparente
0.05 g/cm3
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable