GF01141333
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 122μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonyme(s) :
Ruthenium, RU004500
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 011-413-33
Résistivité
7.1 μΩ-cm, 0°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.1 μm
Point d'ébullition
3900 °C (lit.)
Pf
2310 °C (lit.)
Densité
12.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable