BR137638
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 15 mm × 38 mm
Synonyme(s) :
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
crosshead
Fabricant/nom de marque
BRAND 137638
H × Diam.
15 mm × 38 mm
Longueur
8 mm
Diamètre
15 mm