Key Documents
94195
Sigma-Aldrich
10-Undecyn-1-ol
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro Beilstein :
1702764
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457
Densité
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
Clé InChI
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves