Key Documents
931837
Sigma-Aldrich
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole]
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H28N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Application
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis. The copper-ligand complex has been shown to catalyze reactions of symmetric diaziridines with enol diazo compounds.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Catalytic Desymmetric Cycloaddition of Diaziridines with Metalloenolcarbenes: The Role of Donor-Acceptor Cyclopropenes
Zheng H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 58, 12502-12506 (2019)