916099
Lithium lanthanum titanate (LLTO)
powder, battery grade
Synonyme(s) :
LLTO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 176.01 g/mol
Composition
Li0.34La0.56TiO3
Superficie
2.02 m2/g
Taille des particules
1-2 μm (average)
Conductivité
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
Densité
5.00 g/cm3 (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable