Key Documents
904589
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-2-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC2D4O3
Poids moléculaire :
93.08
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[2H])[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable