900779
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥99%, <500 ppm H2O
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-ethylimidazolium hexafluorophosphate, EMIMPF6
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
crystals
Impuretés
<500 ppm H2O
Pf
58-62 °C (lit.)
Densité
1.48 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.