87315
Tetrahexylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
Synonyme(s) :
Tetra(n-hexyl)ammonium tetrafluoroborate, Tetrahexylammonium tetrafluoroborate(1-)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
crystals
Pf
90-92 °C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
QNJIMRNKXMJLJQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable