773069
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
234-239 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
Clé InChI
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Application
It can also be used to prepare Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OAllyl intermediate for the solid-phase synthesis of dithiol Triostin A.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable