Key Documents
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458
Densité
1.138 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.9 °F
Point d'éclair (°C)
35.5 °C