Key Documents
739839
Sigma-Aldrich
Vitamin D2 (6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Calciferol (6,19,19-d3) solution, Ercalciol (6,19,19-d3) solution, Ergocalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28D3H41O
Poids moléculaire :
399.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
1 mg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
Clé InChI
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Vitamin D2 is also known as ergocalciferol. It is produced by plants and mushrooms when exposed to sunlight.
Vitamin D2 (6,19,19-d3) or ergocalciferol (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
Vitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of vitamin D2 concentration in human blood via LC-MS/MS.
Conditionnement
1 mL in ampule
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C
Les clients ont également consulté
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh, B et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180(5), 118-128 (2018)
Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation
Teichmann A, et al.
LWT--Food Science and Technology, 40(5), 815-822 (2007)