Key Documents
730343
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-thiocarboxamide
97%
Synonyme(s) :
Pyrazine-2-carbothioamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
195-200 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Clé InChI
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable