725110
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), >99%
Synonyme(s) :
LMNO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Pureté
>99%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 365.38 g/mol
Composition
Li2Mn3NiO8
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
<0.5 μm (BET)
Pf
>290 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Caractéristiques et avantages
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.