Key Documents
710385
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.597
Densité
1.141 g/cm3 at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cc(cc1C)P(Cl)c2cc(C)c(OC)c(C)c2
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20-5)22(19)16-9-13(3)18(21-6)14(4)10-16/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
JWCZKGYRAINWJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Asymmetric organocatalytic electrophilic phosphination
  • Asymmetric hydroformulation using Taddol-based chiral phosphine-phosphite ligands
  • Synthesis of ferrocene-based chiral diphosphines
  • Alcoholysis of phosphane-boranes
  • Asymmetric hydrogenations of bifep-type biferrocenes
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable