705489
Vitamin D2 (6,19,19-d3)
98% (CP)
Synonyme(s) :
Calciferol (6,19,19-d3), Deuterated vitamin D2, Ercalciol (6,19,19-d3), Ergocalciferol (6,19,19-d3)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
114-118 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
Clé InChI
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable