704628
R-(tert-Butylmethylphosphino-di-tert-butylphosphinomethane)-η4-(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
96%
Synonyme(s) :
(R)-TCFP-Rh, TCFP, R-[Rh cod TCFP]BF4
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
171-177 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H32P2.C8H12.BF4.Rh/c1-12(2,3)15(10)11-16(13(4,5)6)14(7,8)9;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11H2,1-10H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t15-;;;/m1.../s1
Clé InChI
CQCAQRWECWCUBU-JMJDVLNDSA-N
Application
- In the asymmetric reduction of amines, ketones and unsaturated acids.
- As a hydrogenation catalyst in the preparation of diastereomers of trifluorovaline.
- As a catalyst in the olefin asymmetric hydrogenation.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable