Key Documents
692549
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-azaindole
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
176-180 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable