Key Documents
691623
Sigma-Aldrich
trans-Crotylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
E-Crotylboronic acid pinacol ester, trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434
Densité
0.888 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
Clé InChI
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C