Key Documents
615897
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4 amine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD2CD2NH2
Poids moléculaire :
125.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
197-200 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
Clé InChI
BHHGXPLMPWCGHP-KXGHAPEVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup