Key Documents
605093
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-4-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
L-4-Hydroxyphenyl-4-13C-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC8H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Activité optique
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable