Key Documents
603945
Sigma-Aldrich
Triethylorthoformate-(formyl-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Triethoxy(methane-13C)
About This Item
Formule linéaire :
13CH(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
146 °C (lit.)
Pf
-76 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
Clé InChI
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup