590630
2-Ethynylbenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
64-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-7H
Clé InChI
ZEDSAJWVTKUHHK-UHFFFAOYSA-N
Application
- iodoisoquinoline-fused benzimidazoles obtained via tandem iodocyclization of 2-ethynylbenzaldehyde with o-benzenediamine and iodine in the presence of copper(I)iodide
- N-[(7,7a-dihydroisoquinolino[2,1-a]perimidin-13-yl)methyl]-N-isopropylpropan-2-amine obtained via a multi-step process
- 2-[(2-bromophenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-[(2-bromo-5-fluorophenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-[(2-bromo-5-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-(phenylethynyl)benzaldehyde
- 2-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
hydroamination of 2-ethynylbenzaldehydes?
Iodoisoquinoline-Fused Benzimidazoles?