Key Documents
572543
Sigma-Aldrich
Woollins′ Reagent
Synonyme(s) :
2,4-Diphenyl-1,3-diselenadiphosphetane 2,4-diselenide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10P2Se4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
206-210 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Se]=P1([Se]P(=[Se])([Se]1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10P2Se4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16,18-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
GKYFQRQKPYPLGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent involved in reactions with:
  • Benzoic hydrazides to yield spiro heterocycles
  • Secondary amines
  • Aromatic diols to yield 10-membered phosphorus-selenium heterocycles
Reagent involved in ring-opening, deselenation and phosphorus-phosphorus coupling
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable