567663
Ethyl cis-(β-cyano)acrylate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl (Z )-3-cyano-2-propenoate, Ethyl cis -β-cyanoacrylate, Ethyl cis-β-cyanoacrylate, Ethyl cis-3-cyanoacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4530 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter