Key Documents
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80, 1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
80 wt. % in odorless mineral spirits
Synonyme(s) :
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
About This Item
Formule linéaire :
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Concentration
80 wt. % in odorless mineral spirits
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Densité
0.898 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
Clé InChI
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymerization initiator
Informations légales
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup