Key Documents
510661
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) butoxide solution
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Y(OC4H9)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: yttrium
reagent type: catalyst
Concentration
0.5 M in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.495
Point d'ébullition
109 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to composite film electrode for solid oxide fuel cells.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup