Key Documents
492639
Sigma-Aldrich
Glycerol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
About This Item
Formule linéaire :
(HO13CH2)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.288 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup
Articles
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;