Key Documents
485519
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
18.4 °C (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup