471593
N,N-Diethylhydroxylamine
≥98%
Synonyme(s) :
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.07 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 0 °C)
Pureté
≥98%
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
Point d'ébullition
125-130 °C (lit.)
Pf
−26-−25 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup