439053
(+)-Isopulegol
99%
Synonyme(s) :
(1S,2R,5S)-2-isopropényl-5-méthylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-ène-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +22°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
91 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clé InChI
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A natural product (−)-isopiperitenone.
- Medicinally important octahydro-2H-chromen-4-ol derivatives by reacting with benzaldehydes.
- Antituberculosis diterpenoid named 12-epi-ileabethoxazole.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup