376221
Trimethoxy(octyl)silane
96%
Synonyme(s) :
Octyltrimethoxysilane
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Densité
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C11H26O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-15(12-2,13-3)14-4/h5-11H2,1-4H3
Clé InChI
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves