Key Documents
374830
Sigma-Aldrich
1-Boc-(4-benzyl)piperazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
71-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-11-9-17(10-12-18)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
Clé InChI
GVHSMUYEAWMYLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Boc-(4-benzyl)piperazine is an heterocyclic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable