Key Documents
372005
Sigma-Aldrich
3-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.24
Numéro Beilstein :
7706704
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Point d'ébullition
67 °C
Densité
0.954 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter