332402
2-Mesitylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.897 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c([Mg]Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h4-5H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YXVSITSUDRGILL-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup